Drukuj
trans-Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cinnamic acid (only trans), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
C80857-250G C80857-5G
SIALC80857-250GEA 575 PLN
SIALC80857-250G SIALC80857-5G
trans-Cinnamic acid, Sigma-Aldrich®
trans-Cinnamic acid
Formuła: C₉H₈O₂
MW: 148.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 300
Temp. topnienia: 131…134 °C
Gęstość: 1.25 g/cm³ (4 °C)
Numer MDL: MFCD00004369
Numer CAS: 140-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-398-1