Drukuj
trans-Cinnamic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cinnamic acid (only trans), (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, trans-Cinnamic acid
158570050 158571000 158575000 158570025
ACRO158570050EA 143 PLN
ACRO158570050 ACRO158571000 ACRO158575000 ACRO158570025
trans-Cinnamic acid 98+%
trans-Cinnamic acid
Formuła: C₉H₈O₂
MW: 148.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 131…136 °C
Gęstość: 1.248 g/cm³
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004369
Numer CAS: 140-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-398-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Elemental Analysis 6.66 to 7 % (N)