4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
A14954.06
A14954.22
A14954.06EA
193
PLN
A14954.06
A14954.22
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20797-48-2
Molecular Formula: C9H6ClNO4
Formula Weight: 227.61
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00063311
Formuła:
C₉H₆ClNO₄ MW: 227.601 g/mol Temp. topnienia: 186…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063311 Numer CAS: 20797-48-2 |