4-Chlorocinnamic acid predominantly trans 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(4-Chlorophenyl)acrylic acid
A15304.14
A15304.22
A15304.14EA
533
PLN
A15304.14
A15304.22
4-Chlorocinnamic acid predominantly trans 99%
4-Chlorocinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1615-02-7
Molecular Formula: C9H7ClO2
Formula Weight: 182.61
Melting Point: 248-253°
Beilstein Reference: 1365308
Formuła:
C₉H₇ClO₂ MW: 182.61 g/mol Temp. Wrzenia: 311 Temp. topnienia: 248…253 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004396 Numer CAS: 1615-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-564-8 |