3-Chlorocinnamic acid predominantly trans ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(3-Chlorophenyl)acrylic acid
A13416.09
A13416.18
A13416.30
A13416.09EA
240
PLN
A13416.09
A13416.18
A13416.30
3-Chlorocinnamic acid predominantly trans ≥98%
3-Chlorocinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1866-38-2
Molecular Formula: C9H7ClO2
Formula Weight: 182.61
Melting Point: 161-164°
Beilstein Reference: 2207378
Formuła:
C₉H₇ClO₂ Temp. topnienia: 161…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004384 Numer CAS: 1866-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-478-3 |