3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4-Dichlorocinnamic Acid
B25308.06
B25308.14
B25308.06EA
263
PLN
B25308.06
B25308.14
3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
3,4-Dichlorocinnamic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1202-39-7
Molecular Formula: C9H6Cl2O2
Formula Weight: 217.05
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1872129
Formuła:
C₉H₆Cl₂O₂ Temp. topnienia: 218…220 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004385 Numer CAS: 1202-39-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-866-4 |