Drukuj
4-Bromocinnamic acid predominantly trans ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Bromophenyl)acrylic acid
A11503.06 A11503.14 A11503.22
A11503.06EA 279 PLN
A11503.06 A11503.14 A11503.22
4-Bromocinnamic acid predominantly trans ≥98%
4-Bromocinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1200-07-3 Molecular Formula: C9H7BrO2 Formula Weight: 227.06 Odour: Odourless Melting Point: 260-264° Beilstein Reference: 3538823 MDL No.: MFCD00004394
Formuła: C₉H₇BrO₂
MW: 227.06 g/mol
Temp. topnienia: 260…264 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004394
Numer CAS: 1200-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-850-7