Drukuj
trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A16035.06 A16035.14 A16035.22
A16035.06EA 462 PLN
A16035.06 A16035.14 A16035.22
trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
trans-3-Bromocinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 14473-91-7 Molecular Formula: C9H7BrO2 Formula Weight: 227.06 Odour: Odourless Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2084230 MDL No.: MFCD00004382
Formuła: C₉H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 178…182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004382
Numer CAS: 14473-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 251-267-7