trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L02771.03
L02771.06
L02771.03EA
323
PLN
L02771.03
L02771.06
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 16642-92-5
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Odour: Odourless
Melting Point: 230-234°
Beilstein Reference: 2452800
MDL No.: MFCD00002696
Formuła:
C₁₀H₇F₃O₂ MW: 216.16 g/mol Temp. topnienia: 230…234 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002696 Numer CAS: 16642-92-5 |