3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid predominantly trans ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
A16983.06
A16983.14
A16983.06EA
339
PLN
A16983.06
A16983.14
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid predominantly trans ≥98%
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 779-89-5
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Odour: Odourless
Melting Point: 132-136°
Beilstein Reference: 1963372
MDL No.: MFCD00004393
Formuła:
C₁₀H₇F₃O₂ MW: 216.16 g/mol Temp. Wrzenia: 292 Temp. topnienia: 132…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004393 Numer CAS: 779-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 212-301-6 |