4-Methylcinnamic acid predominantly trans 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(p-Tolyl)acrylic acid
A13337.06
A13337.14
A13337.22
A13337.06EA
235
PLN
A13337.06
A13337.14
A13337.22
4-Methylcinnamic acid predominantly trans 99%
4-Methylcinnamic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1866-39-3
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Melting Point: 196-200°
Beilstein Reference: 1364327
Formuła:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162.19 g/mol Temp. Wrzenia: 303 Temp. topnienia: 196…200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002697 Numer CAS: 1866-39-3 Numer WE (dawny EINECS): 217-479-9 |