4-Isopropylcinnamic acid predominantly trans ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(4-Isopropylphenyl)acrylic acid
A15156.06
A15156.14
A15156.06EA
702
PLN
A15156.06
A15156.14
4-Isopropylcinnamic acid predominantly trans ≥98%
4-Isopropylcinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3368-21-6
Molecular Formula: C12H14O2
Formula Weight: 190.24
Melting Point: 157-161°
Beilstein Reference: 2046679
Formuła:
C₁₂H₁₄O₂ Temp. topnienia: 157…161 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016544 Numer CAS: 3368-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 222-138-2 |