Drukuj
3-Metylo-1-buten, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
257931-100G 257931-400G
SIAL257931-100GEA 1070 PLN
SIAL257931-100G SIAL257931-400G
3-Metylo-1-buten, Sigma-Aldrich®
3-Metylo-1-buten
Formuła: C₅H₁₀
Temp. Wrzenia: 20 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –168 °C
Gęstość: 0,6272 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008937
Numer CAS: 563-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-249-1
Jednostka: 2561
ADR: 3,I