Drukuj
2-Methyl-2-pentene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,1-Dimethyl-1-butene
M-Clarity™ quality level = MQ100
M67303-25G M67303-5G
SIALM67303-25GEA 1760 PLN
SIALM67303-25G SIALM67303-5G
2-Methyl-2-pentene, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-pentene
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 67 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –135 °C
Gęstość: 0,6904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009382
Numer CAS: 625-27-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-883-6
Jednostka: 3295
ADR: 3,II