Drukuj
2,3-Dimetylo-2-buten, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetramethylethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
220159-100ML 220159-25ML
SIAL220159-100MLEA 2310 PLN
SIAL220159-100ML SIAL220159-25ML
2,3-Dimetylo-2-buten, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimetylo-2-buten
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 73
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0.7188 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –16 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008897
Numer CAS: 563-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-263-8
Jednostka: 3295
ADR: 3 II