Drukuj
3-Metylo-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Methyl-2-buten-4-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
162353-100ML 162353-500ML 162353-5ML
SIAL162353-100MLEA 273 PLN
SIAL162353-100ML SIAL162353-500ML SIAL162353-5ML
3-Metylo-2-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Metylo-2-buten-1-ol
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0,848 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002916
Numer CAS: 556-82-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-141-4
Jednostka: 1987
ADR: 3,III