3-Metylo-2-buten-1-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methyl-2-buten-4-ol
A16089.14
A16089.22
A16089.36
A16089.14EA
262
PLN
A16089.14
A16089.22
A16089.36
3-Metylo-2-buten-1-ol ≥98%
3-Metylo-2-buten-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 556-82-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 139-140°
Beilstein Reference: 1633479
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002916
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 139…140 °C Temp. topnienia: –86 °C Gęstość: 0,860 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002916 Numer CAS: 556-82-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-141-4 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |