Drukuj
3-Metylo-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
129402-100ML 129402-500ML
SIAL129402-100MLEA 316 PLN
SIAL129402-100ML SIAL129402-500ML
3-Metylo-3-buten-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Metylo-3-buten-1-ol
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 132 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –82 °C
Gęstość: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002933
Numer CAS: 763-32-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-110-8
Jednostka: 1987
ADR: 3,III