3-Metylo-3-buten-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
B23398.AC
B23398.AE
B23398.ACEA
200
PLN
B23398.AC
B23398.AE
3-Metylo-3-buten-1-ol ≥97%
3-Metylo-3-buten-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 763-32-6
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CH2CH2OH
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 36°(97°F)
Refractive Index: 1.4330
Boiling Point: 130-133°
Beilstein Reference: 1071239
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002933
Formuła:
C₅H₁₀O Temp. Wrzenia: 130…133 °C Temp. topnienia: –82 °C Gęstość: 0,850 Temp. Zapłonu: 36 °C (97 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002933 Numer CAS: 763-32-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-110-8 Jednostka: 1987 ADR: 3,III |