Drukuj
2-Metylo-3-buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
M-Clarity™ quality level = MQ200
136816-100ML 136816-1L 136816-2.5L 136816-500ML
SIAL136816-100MLEA 117 PLN
SIAL136816-100ML SIAL136816-1L SIAL136816-2.5L SIAL136816-500ML
2-Metylo-3-buten-2-ol, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-3-buten-2-ol
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 99 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004470
Numer CAS: 115-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-068-4
Jednostka: 1987
ADR: 3,II