Drukuj
2-Metylo-3-buten-2-ol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41089.0250 8.41089.1000
8.41089.0250EA 166 PLN
8.41089.0250 8.41089.1000
2-Metylo-3-buten-2-ol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-3-buten-2-ol
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 99 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004470
Numer CAS: 115-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-068-4
Jednostka: 1987
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 98 - 99 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 137 hPa (50 °C)
Flash Point 11 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.4 %(V)
Density 0.824 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C