Drukuj
2-Metylo-3-buten-2-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
159670010 159672500
ACRO159670010EA 440 PLN
ACRO159670010 ACRO159672500
2-Metylo-3-buten-2-ol 97%
2-Metylo-3-buten-2-ol
Formuła: C₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 99 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004470
Numer CAS: 115-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-068-4
Jednostka: 1987
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.35 to 9.42 % (N)