Drukuj
3-Chloro-2-metylopropen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
108030-100ML 108030-1L
SIAL108030-100MLEA 143 PLN
SIAL108030-100ML SIAL108030-1L
3-Chloro-2-metylopropen, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-metylopropen
Formuła: C₄H₇Cl
Temp. Wrzenia: 72 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000953
Numer CAS: 563-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-251-2
Jednostka: 2554
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02167