Drukuj
1-Chloro-3-metylo-2-buten, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
303259-25G 303259-5G
SIAL303259-25GEA 1270 PLN
SIAL303259-25G SIAL303259-5G
1-Chloro-3-metylo-2-buten, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-metylo-2-buten
Formuła: C₅H₉Cl
Temp. Wrzenia: 25 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9273 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000982
Numer CAS: 503-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-972-7