Drukuj
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W340707-100G-K W340707-1KG-K W340707-5KG-K
SIALW340707-100G-KEA 803 PLN
SIALW340707-100G-K SIALW340707-1KG-K SIALW340707-5KG-K
trans-2-Methyl-2-butenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Methyl-2-butenal
Formuła: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…117 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0.8688 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006977
Numer CAS: 497-03-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-833-0
Jednostka: 1989
ADR: 3 II