1-Bromo-3-metylo-2-buten 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
307410100
307410500
ACRO307410100EA
388
PLN
ACRO307410100
ACRO307410500
1-Bromo-3-metylo-2-buten 96%
1-Bromo-3-metylo-2-buten
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥95 % (ex Br) |
Stabilizer | silver wool |