Drukuj
trans-4-Octene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (E)-4-Octene
M-Clarity™ quality level = MQ100
593028-25G 593028-5G
SIAL593028-25GEA 2250 PLN
SIAL593028-25G SIAL593028-5G
trans-4-Octene, Sigma-Aldrich®
trans-4-Octene
Formuła: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 122
Temp. topnienia: –93.8 °C
Gęstość: 0.7141 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009476
Numer CAS: 14850-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 238-913-3
Jednostka: 3295
ADR: 3 II