Drukuj
trans-3-Hexene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (E)-3-Hexene, 3-Hexene
M-Clarity™ quality level = MQ100
447153-1G 447153-5G
SIAL447153-1GEA 258 PLN
SIAL447153-1G SIAL447153-5G
trans-3-Hexene, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexene
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 67
Temp. topnienia: –115.4 °C
Gęstość: 0.6772 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009386
Numer CAS: 13269-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 236-261-4
Jednostka: 3295
ADR: 3 II