Drukuj
trans-2-Pentene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (E)-2-Pentene
M-Clarity™ quality level = MQ100
111260-10G 111260-1G 111260-5G
SIAL111260-10GEA 1550 PLN
SIAL111260-10G SIAL111260-1G SIAL111260-5G
trans-2-Pentene, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentene
Formuła: C₅H₁₀
Temp. Wrzenia: 37 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,6431 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009384
Numer CAS: 646-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-461-4
Jednostka: 3295
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,07263