Drukuj
trans-2-Octene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (E)-2-Octene
M-Clarity™ quality level = MQ100
111236-10G 111236-5G
SIAL111236-10GEA 696 PLN
SIAL111236-10G SIAL111236-5G
trans-2-Octene, Sigma-Aldrich®
trans-2-Octene
Formuła: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 123
Temp. topnienia: –102 °C
Gęstość: 0.7199 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 14
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009532
Numer CAS: 13389-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-463-2
Jednostka: 1993
ADR: 3 II