Drukuj
trans-2-Hexene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
110892-10G 110892-1G
SIAL110892-10GEA 819 PLN
SIAL110892-10G SIAL110892-1G
trans-2-Hexene, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexene
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 68 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –133 °C
Gęstość: 0,6785 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009473
Numer CAS: 4050-45-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-752-3
Jednostka: 3295
ADR: 3,II