Drukuj
cis-2-Heksen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (Z)-2-Hexene
M-Clarity™ quality level = MQ100
538493-1G 538493-5G
SIAL538493-1GEA 181 PLN
SIAL538493-1G SIAL538493-5G
cis-2-Heksen, Sigma-Aldrich®
cis-2-Heksen
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 67.8
Temp. topnienia: –141.1 °C
Gęstość: 0.6863 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066520
Numer CAS: 7688-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-697-1
Jednostka: 3295
ADR: 3 II