1-heksen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
240761-100ML
240761-50ML
SIAL240761-100MLEA
174
PLN
SIAL240761-100ML
SIAL240761-50ML
1-heksen, Sigma-Aldrich®
1-heksen
Formuła:
C₆H₁₂ MW: 84.16 g/mol Temp. Wrzenia: 63 Temp. topnienia: –140 °C Gęstość: 0.675 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –26 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009505 Numer CAS: 592-41-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-753-1 Jednostka: 2370 ADR: 3 II |