Drukuj
1-heksen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
230545-100ML 230545-1L
SIAL230545-100MLEA 140 PLN
SIAL230545-100ML SIAL230545-1L
1-heksen, Sigma-Aldrich®
1-heksen
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 63
Temp. topnienia: –140 °C
Gęstość: 0.675 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009505
Numer CAS: 592-41-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-753-1
Jednostka: 2370
ADR: 3 II