Drukuj
1-Deken, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D1807-100ML D1807-1L
SIALD1807-100MLEA 154 PLN
SIALD1807-100ML SIALD1807-1L
1-Deken, Sigma-Aldrich®
1-Deken
Formuła: C₁₀H₂₀
Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –66 °C
Gęstość: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009577
Numer CAS: 872-05-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-819-2
Jednostka: 3295
ADR: 3,III