Drukuj
1-Buten, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
295051-100G 295051-400G
SIAL295051-100GEA 659 PLN
SIAL295051-100G SIAL295051-400G
1-Buten, Sigma-Aldrich®
1-Butene
Formuła: C₄H₈
Temp. Wrzenia: –6,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –185 °C
Gęstość: 0,6255 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009383
Numer CAS: 106-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-449-2
Jednostka: 1012
ADR: 2,
Klasyfikacja Merck : 13,01512