Drukuj
cis-2-Buten-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
B86206-25G B86206-500G
SIALB86206-25GEA 73.4 PLN
SIALB86206-25G SIALB86206-500G
cis-2-Buten-1,4-diol, Sigma-Aldrich®
cis-2-Buten-1,4-diol
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 235 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002924
Numer CAS: 6117-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-085-1
Klasyfikacja Merck : 12,02390