Drukuj
cis-2-Buten-1,4-diol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107725000 107720025 107721000
ACRO107725000EA 436 PLN
ACRO107725000 ACRO107720025 ACRO107721000
cis-2-Buten-1,4-diol 97%
cis-2-Buten-1,4-diol
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 235 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002924
Numer CAS: 6117-80-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-085-1
Klasyfikacja Merck : 12,02390
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (cis-isomer)
Titration 36.5 to 38.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.006 meq/g