Drukuj
trans-4-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (E)-Hex-4-en-1-ol, trans-Hex-4-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
237604-25G 237604-5G
SIAL237604-25GEA 1530 PLN
SIAL237604-25G SIAL237604-5G
trans-4-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-4-Hexen-1-ol
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 157…159 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,851 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009713
Numer CAS: 928-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-188-6