Drukuj
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: trans-Hex-3-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
224715-25G 224715-5G
SIAL224715-25GEA 718 PLN
SIAL224715-25G SIAL224715-5G
trans-3-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hexen-1-ol
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 155…156 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 1.515 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002960
Numer CAS: 928-97-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-193-3
Jednostka: 1987
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 12,04737