trans-3-Hexen-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 928-97-2
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4390
Odour: Pleasant
Boiling Point: 60-61°/12mm
Beilstein Reference: 1719713
Merck Reference: 14,4700
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002960
Formuła:
C₆H₁₂O Temp. Wrzenia: 60…61 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 0,845 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002960 Numer CAS: 928-97-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-193-3 Jednostka: 1987 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,4700 |