Drukuj

trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck

Synonim: trans-Hex-2-en-1-ol

M-Clarity™ quality level = MQ300

W256218-1KG-K W256218-250G-K W256218-8KG-K
SIALW256218-1KG-KEA 850 PLN
SIALW256218-1KG-K SIALW256218-250G-K SIALW256218-8KG-K
trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexen-1-ol
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 65…67 °C
Gęstość: 0.8459 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002927
Numer CAS: 928-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-191-2
Jednostka: 1987
ADR: 3 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR