trans-2-Hexen-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
trans-Hex-2-en-1-ol
A13272.14
A13272.22
A13272.36
A13272.14EA
339
PLN
A13272.14
A13272.22
A13272.36
trans-2-Hexen-1-ol ≥97%
trans-2-Hexen-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 928-95-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Pleasant
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1719709
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002927
Formuła:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Temp. Wrzenia: 158…160 °C Temp. topnienia: 65…67 °C Gęstość: 0.843 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002927 Numer CAS: 928-95-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-191-2 Jednostka: 1987 ADR: 3 III |