Drukuj
trans-2-Hexen-1-ol 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: trans-Hex-2-en-1-ol
158140250 158141000
ACRO158140250EA 238 PLN
ACRO158140250 ACRO158141000
trans-2-Hexen-1-ol 96%
trans-2-Hexen-1-ol
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 65…67 °C
Gęstość: 0.844 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002927
Numer CAS: 928-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-191-2
Jednostka: 1987
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 0.841 to 0.848
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm