cis-4-Heksen-1-ol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
cis-Hex-4-en-1-ol
A19266.06
A19266.14
A19266.06EA
306
PLN
A19266.06
A19266.14
cis-4-Heksen-1-ol ≥97%
cis-4-Heksen-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 928-91-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 158°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00148974
Formuła:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Temp. Wrzenia: 158 °C Gęstość: 0.857 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148974 Numer CAS: 928-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 213-187-0 Jednostka: 1987 ADR: 3 III |