cis-3-Octen-1-ol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
cis-Oct-3-en-1-ol
A19014.09
A19014.18
A19014.09EA
342
PLN
A19014.09
A19014.18
cis-3-Octen-1-ol 95%
cis-3-Octen-1-ol
Purity: 95%
CAS No.: 20125-84-2
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 88-89°/15mm
Beilstein Reference: 1720075
MDL No.: MFCD00014062
Formuła:
C₈H₁₆O MW: 128.21 g/mol Temp. Wrzenia: 88…89 °C (15 mmHg) Gęstość: 0.850 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014062 Numer CAS: 20125-84-2 Numer WE (dawny EINECS): 243-533-6 |