Drukuj
cis-3-Heksen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: cis-Hex-3-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256323-100G-K W256323-1KG-K W256323-4KG-K
SIALW256323-100G-KEA 661 PLN
SIALW256323-100G-K SIALW256323-1KG-K SIALW256323-4KG-K
cis-3-Heksen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-3-Heksen-1-ol
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 156
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063217
Numer CAS: 928-96-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-192-8
Jednostka: 1987
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,04719