cis-2-Hexen-1-ol ≥94% remainder mainly trans isomer
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
cis-Hex-2-en-1-ol
A13734.06
A13734.14
A13734.06EA
522
PLN
A13734.06
A13734.14
cis-2-Hexen-1-ol ≥94% remainder mainly trans isomer
cis-2-Hexen-1-ol
Purity: 94%
CAS No.: 928-94-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 1719708
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00063209
Formuła:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Temp. Wrzenia: 158 °C Gęstość: 0.847 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063209 Numer CAS: 928-94-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-190-7 Jednostka: 1987 ADR: 3 III |