3,4,5-Trihydroksybenzoesan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
A13733.09
A13733.18
A13733.09EA
336
PLN
A13733.09
A13733.18
3,4,5-Trihydroksybenzoesan etylu ≥98%
3,4,5-Trihydroksybenzoesan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 831-61-8
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.18
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 2116014
Formuła:
C₉H₁₀O₅ MW: 198.18 g/mol Temp. topnienia: 148…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016430 Numer CAS: 831-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-608-5 |