5-Heksen-1-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
A15766.06
A15766.14
A15766.06EA
594
PLN
A15766.06
A15766.14
5-Heksen-1-ol ≥98%
5-Heksen-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 821-41-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Characteristic
Melting Point:
Formuła:
C₆H₁₂O MW: 100.16 g/mol Temp. Wrzenia: 152…155 °C Temp. topnienia: < –20 °C Gęstość: 0.842 Temp. Zapłonu: 59 °C (138 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002981 Numer CAS: 821-41-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-477-4 Jednostka: 2924 |